Learn More
Buerkle™ Kit cuillère-mesure et cuillère doseuse
BIOPHARMA
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère.
Marque:  Buerkle™ 5378-4120
10.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16525260
  • 12.45€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une mesure précise, l’excédent de milieu est retiré du bord supérieur de la cuillère
  • Le volume contenu est gravé sur la poignée
  • Le bord avant plat de la cuillère volumétrique est idéal pour prélever le milieu depuis le fond du récipient ou pour atteindre les coins du récipient, ce qui permet de vider les petites quantités restantes
  • Le fond plat permet de poser la cuillère volumétrique sans renverser le contenu
  • Un œillet à l’extrémité de la poignée peut être utilisé pour accrocher une cuillère ou pour en regrouper plusieurs
  • Volume de contenu : 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25 et 50 ml
  • Ensemble de cuillères volumétriques de huit tailles
  • Avec bord racleur
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
Sampler
Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement.
Oui
blanc
Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
Polystyrène
0,5 à 50 ml
Non stérile
Food Contact, Reach, RoHS
100