Learn More
Dodécylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10122960
Dodécylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122960
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10122960
Marque: Thermo Scientific Acros 117661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-22-1
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00008154
Clé InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 13583
Nom IUPAC dodécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 28.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8
Point d’ébullition 247.0°C to 249.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11NH2
Quantité 100 g
Beilstein 04, 200
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0452080 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Numéro de lotA0444084 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2022 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Numéro de lotA0432570 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2021 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Numéro de lotA0353425 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/04/2021 Catalog Number117665000,117660010,117661000
Numéro de lotA0424273 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2020 Catalog Number117665000,117660010,117661000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Dodécylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >