Learn More
1-Dodécylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468750
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 11468750
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15515.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dodécylamine a été utilisée dans la préparation de nouveaux complexes de cuivre(II) de surfactant. Il est utilisé comme catalyseur et agent de gabarit dans le procédé sol-gel pour la fabrication de sphères de sous micron en verre bioactif mésooporeux monodispersées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (78 mg/l25 °C).
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-22-1
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00008154
Clé InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
CID PubChem 13583
Nom IUPAC dodécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecylamine
Point de fusion 27°C to 31°C
Densité 0.802
Point d’ébullition 64°C to 66°C (0.05 mmHg)
Point d’éclair 115°C (239°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 1 kg
Numéro UN UN3259
Beilstein 1633576
Informations sur la solubilité Soluble in water (78mg/L 25°C).
Poids de la formule 185.36
Pourcentage de pureté ≥98%