Learn More
DNA Ligase III Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 474.00€
Spécification
| Antigène | DNA Ligase III |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18696572
|
Novus Biologicals
NBP2-92719-0.02ml |
0.02 mL |
204.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18633192
|
Novus Biologicals
NBP2-92719-0.1ml |
0.1 mL |
474.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
DNA Ligase III Polyclonal antibody specifically detects DNA Ligase III in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| DNA Ligase III | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 3980 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DNA ligase 3, DNA ligase III, EC 6.5.1.1, LIG2, ligase II, DNA, ATP-dependent, ligase III, DNA, ATP-dependent, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-460 of human DNA Ligase III (NP_039269.2). CDPRHKDCLLREFRKLCAMVADNPSYNTKTQIIQDFLRKGSAGDGFHGDVYLTVKLLLPGVIKTVYNLNDKQIVKLFSRIFNCNPDDMARDLEQGDVSETIRVFFEQSKSFPPAAKSLLTIQEVDEFLLRLSKLTKEDEQQQALQDIASRCTANDLKCIIRLIKHDLKMNSGAKHVLDALDPNAYEAFKASRNLQDVVERVLHNAQE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto