Learn More
Alcool Dl-sec-phénéthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.65€ - 70.55€
Identifiants chimiques
CAS 98-85-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00004508
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
CID PubChem 7409
ChEBI CHEBI:669
Nom IUPAC 1-phényléthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10215231
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
351881000
100 g Flacon en verre
30.65€
100g
10173141
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
351885000
500 g Flacon en verre
70.55€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
98-85-1
122.17
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
7409
1-phényléthanol
C8H10O
MFCD00004508
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
CHEBI:669
CC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
DL-sec-Phenethyl alcohol
98-85-1
Incolore
203°C to 205°C
Authentique
C8H10O
1.5260 to 1.528
06, II, 444
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
1-phényléthanol
7409
11.2 mPa.s (20°C)
97%
97%
20°C
1.0100g/mL
86°C
96% min. (GC)
C6H5CH(CH3)OH
MFCD00004508
1.01
Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
CC(C1=CC=CC=C1)O
122.17
CHEBI:669
122.17
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-707-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DO9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • DL-sec-Phenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.