Learn More
Alcool Dl-sec-phénéthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173141
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-85-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00004508
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
CID PubChem 7409
ChEBI CHEBI:669
Nom IUPAC 1-phényléthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-sec-Phenethyl alcohol
Note relative au nom 97%
Point de fusion 20°C
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)OH
Indice de réfraction 1.5260 to 1.528
Quantité 500 g
Beilstein 06, II, 444
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Viscosité 11.2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-sec-Phenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.