Learn More
DL-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13€ - 153.77€
Identifiants chimiques
CAS | 89-78-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.27 |
Numéro MDL | MFCD00001484 |
Clé InChI | NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N |
Synonyme | menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol |
CID PubChem | 6566020 |
Nom IUPAC | (1R,2R,5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC1CCC(C(C1)O)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10133320
|
Thermo Scientific Acros
125390050 |
5 mL | Flacon en verre |
25.13€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10581751
|
Thermo Scientific Acros
125391000 |
100 mL | Flacon en verre |
50.45€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10467130
|
Thermo Scientific Acros
125395000 |
500 mL | Flacon en verre |
153.77€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89-78-1 | |
156.27 | |
NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N | |
6566020 | |
CC1CCC(C(C1)O)C(C)C |
C10H20O | |
MFCD00001484 | |
menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol | |
(1R,2R,5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
Spécification
DL-Menthol | |
89-78-1 | |
Incolore à blanc | |
216.0°C | |
Authentique | |
C10H20O | |
15, 5905 | |
−2.00 (20.00°C c=10,EtOH) | |
menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol | |
NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N | |
(1R,2R,5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol | |
6566020 | |
99% |
99% | |
32.0°C to 36.0°C | |
0.8900g/mL | |
92°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00001484 | |
0.89 | |
− 2.00 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether | |
CC1CCC(C(C1)O)C(C)C | |
156.27 | |
156.27 | |
Solide cristallin |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-939-
missing translation for 'rtecsNumber' : GW0554000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- DL-Menthol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only