Learn More
DL-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467130
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-78-1
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00001484
Clé InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonyme menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
CID PubChem 6566020
Nom IUPAC (1R,2R,5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Menthol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 32.0°C to 36.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 216.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 5905
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotation spécifique − 2.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Menthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.