Learn More
Dithiothréitol, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15895458
Dithiothréitol, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15895458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15895458
Marque: Thermo Scientific J15397.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme agent protecteur des groupes SH
Used as a protective agent for SH groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3483-12-3
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dttAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiothreitol
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 125°C to 130°C/12 mm
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 1719757
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240753 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ15397.06,J15397.22,J15397.03,J15397.14
Numéro de lot235799 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ15397.06,J15397.22,J15397.03,J15397.14
Numéro de lot203283 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ15397.06,J15397.22,J15397.03,J15397.14
Numéro de lot205246 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ15397.06,J15397.22,J15397.03,J15397.14
Numéro de lot182408 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberJ15397.06,J15397.22,J15397.03,J15397.14
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dithiothreitol
Nom du produit
Dithiothréitol, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals >