Learn More
1,4-dithiothréitol, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™ Code produit.: 15568774
compliance-icons
1,4-dithiothréitol, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15568774
100 g, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
POLYSTORMOR
Code produit. 15568774
Marque: Avantor J.T.Baker F78003
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
  • Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide.
  • Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 3483-12-3
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithiothreitol
Point d’éclair 109.00°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1L = 1.00kg
Poids de la formule 154.25
Qualité Bioréactif ultra-pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dithiothreitol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,4-dithiothréitol, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™ >