Learn More
Dithioérythritol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10459460
Dithioérythritol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10459460
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10459460
Marque: Thermo Scientific Acros 171660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00063750
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithioerythritol
Point de fusion 82°C to 86°C
Couleur Blanc à jaune ou beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantité 1 g
Beilstein 01, III, 2359
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear to slightly hazy colorless
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467331 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog Number171660050,171660250,171660010
Numéro de lotA0464622 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number171660050,171660250,171660010
Numéro de lotA0451245 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number171660050,171660250,171660010
Numéro de lotA0451983 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number171660050,171660250,171660010
Numéro de lotA0393132 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number171660050,171660250,171660010
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Dithioérythritol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >