Learn More
Rogo Sampaic™ Aiguille de dissection
69.43€ - 73.67€
Spécification
Type de produit | Aiguille de dissection |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11778541
|
Rogo Sampaic™
FMD003 |
146 mm |
69.43€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711436
|
Rogo Sampaic™
FMD001 |
125 mm |
73.67€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Aiguille de dissection | |
Acier inoxydable |