Learn More
Rogo Sampaic™ Aiguille de dissection
Marque: Rogo Sampaic™ FMD001
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Aiguille de dissection | |
Droit | |
40 mm |
Acier inoxydable | |
125 mm |