Learn More
Corning™ Filtres à flacons stériles jetables avec membrane de 0,22 μm
Conçues pour être utilisées sur des flacons de milieu en verre ou en PS avec des cols de 33 à 45 mm. Les ensembles de filtration stériles jetables adaptables sur flacons Corning™ sont parfaits pour la filtration de composants et de milieux de culture tissulaire, de fluides biologiques et d’autres solutions.
138.31€ - 372.31€
Spécification
Connecteurs | Tuyau |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions |
Nb par paquet | 1/Bte |
Includes: Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (équipement) | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (équipement) | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10534401
|
Corning™
430624 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | Acétate de cellulose | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10748402
|
Corning™
431160 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | PES | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10600892
|
Corning™
430626 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Acétate de cellulose | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10286241
|
Corning™
431161 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | PES | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10226391
|
Corning™
430521 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | Acétate de cellulose | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10338231
|
Corning™
431117 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | PES | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10005490
|
Corning™
430513 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Acétate de cellulose | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10183951
|
Corning™
430049 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Nylon | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10330462
|
Corning™
431118 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | PES | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10388081
|
Corning™
430015 |
54,5 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Acétate de cellulose | 1 000 ml |
233.18€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10471822
|
Corning™
431174 |
54,5 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | PES | 1 000 ml |
233.18€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les systèmes sont conditionnés individuellement, stérilisés par rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Marqué avec le matériau de membrane et la taille des pores
- Codé par couleur selon le type de membrane pour faciliter l’identification du produit
- Choix du milieu de la membrane : acétate de cellulose (CA) pour une faible liaison protéique ; nylon (NYL) pour des faibles taux de substances extractibles ; ou polyéthersulfone (PES) pour des débits rapides et une faible liaison protéique
- Compatible avec la culture tissulaire
- Thermoscellés à la grille de support pour optimiser le débit et réduire
Remarque : non destiné à un usage parentéral
Informations sur la commande
Les unités avec entonnoirs 150 ml contiennent des filtres à membrane carrés de 42 x 42 mm, les entonnoirs 500 ml contiennent des filtres à membrane carrés de 63 x 63 mm, les entonnoirs 250 ml contiennent des filtres à membrane carrés de 49,5 x 49,5 mm et les entonnoirs 1 L contiennent des filtres à membrane carrés de 79 x 79 mm
Spécification
Tuyau | |
Stérile | |
1/Bte |
Oui | |
Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions | |
Filtre à vide adaptable sur flacon |