Learn More
Corning™ Filtres à flacons stériles jetables avec membrane de 0,22 μm
Conçues pour être utilisées sur des flacons de milieu en verre ou en PS avec des cols de 33 à 45 mm. Les ensembles de filtration stériles jetables adaptables sur flacons Corning™ sont parfaits pour la filtration de composants et de milieux de culture tissulaire, de fluides biologiques et d’autres solutions.
Marque: Corning™ 430015
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.12400kg
Includes: Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en PS transparent avec adaptateur pour col en PE et adaptateur de tubulure convenant à la plupart des tuyaux à vide.
Description
- Trois tailles : 150 ml, 500 ml et 1 000 ml.
- Conception d’entonnoir à faible rétention de liquide.
- Disponibles en tailles de col de 33 mm et 45 mm pour s’adapter à la plupart des flacons de stockage de milieux en verre et en plastique.
- Les tailles de col de 45 mm s’adaptent aux flacons en verre Corning™ 1395, à utiliser uniquement sur les tailles 2 l et plus petites.
- Les préfiltres doivent être commandés séparément.
- Conditionnement individuel.
- Stériles.
- Apyrogènes.
Informations sur la commande
Les modèles avec entonnoir de 150 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 42 x 42 mm ; Les modèles avec entonnoir de 500 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 63 x 63 mm ; Les modèles avec entonnoir de 250 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 49.5 x 49.5 mm ; Les modèles avec entonnoir de 1 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 79 x 79mm.
Spécification
Tuyau | |
Col de flacon de 4,5 cm | |
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions | |
Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en polystyrène transparent avec adaptateur de couleur orange pour col en polyéthylène et adaptateur de tubulure | |
1/Bte | |
1 000 ml |
Oui | |
Polystyrène, acétate de cellulose | |
0,22 μm | |
54,5 cm2 | |
Non | |
12/carton | |
Filtre à vide adaptable sur flacon | |
9 cm |