Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre NaCI, ouverture 19 mm
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
137.00€ - 312.56€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15416565
|
Thermo Scientific Chemicals
043929.KM |
25/boîte |
312.56€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15406565
|
Thermo Scientific Chemicals
043929.KJ |
5 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre NaCl
- Ouverture de 19 mm
Spécification
Cartes IR jetables |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante