Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre NaCI, ouverture 19 mm
Code produit. 15406565
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5 paquets
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Code produit. 15406565
Marque: Thermo Scientific Chemicals 043929.KJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Taille : 5 x 10 cm
  • Fenêtre NaCl
  • Ouverture de 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartes IR jetables
Quantité 5 paquets