Learn More
Fisherbrand™ Spatules colorées jetables
Pour la distribution ou le prélèvement des échantillons de poudres ou de solides mous. Les spatules colorées jetables Fisherbrand™ sont autoclavables et sont disponibles en plusieurs couleurs. Elles sont conçues pour s’adapter aux tubes standard de 15 et 1,5 ml.
69.20€ - 285.00€
Spécification
Type de produit | Spatule |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15336558
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Non stériles | 210 x 7 mm |
69.20€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15346558
|
Fisherbrand™
|
Opaque | Non stérile | 210 x 7 mm |
69.20€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15376558
|
Fisherbrand™
|
Opaque | Stérile | 210 x 7 mm |
285.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15366558
|
Fisherbrand™
|
Vert | Non stérile | 310 x 10 mm |
76.75€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conception adaptée à la taille pour s’adapter parfaitement aux tubes standard de 15 et 1,5 ml
- Idéales pour la distribution ou la collecte d’échantillons de poudres ou de solides mous
- Résistantes aux chocs dans l’azote liquide
- Résistantes aux acides et aux bases
- Utilisables avec des liquides chauds
- Autoclavables
Spécification
Spatule | |
Polypropylene | |
Autoclavable |