Learn More
Fisherbrand™ Spatules colorées jetables
Pour la distribution ou le prélèvement des échantillons de poudres ou de solides mous. Les spatules colorées jetables Fisherbrand™ sont autoclavables et sont disponibles en plusieurs couleurs. Elles sont conçues pour s’adapter aux tubes standard de 15 et 1,5 ml.
Marque: Fisherbrand™
47.93 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.29700kg
Description
- Conception adaptée à la taille pour s’adapter parfaitement aux tubes standard de 15 et 1,5 ml
- Idéales pour la distribution ou la collecte d’échantillons de poudres ou de solides mous
- Résistantes aux chocs dans l’azote liquide
- Résistant aux acides et aux bases dilués
- Utilisables avec des liquides chauds
- Autoclavables
Spécification
Spatule | |
Autoclavable | |
Non stérile | |
210 x 7 mm |
Polypropylene | |
Cuillère : 25 x 14 mm, pelle : 30 x 3 mm | |
Opaque |