Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoLance
Utilisé pour prélever des échantillons de grande et petite quantité directement à partir de sacs. L’échantillonneur jetable à usage unique DispoLance Buerkle™ convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en version stérile ou non stérile.
141.00€ - 193.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15521751
|
Buerkle™
5393-5571 |
500 mm | Stérile |
193.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511751
|
Buerkle™
5393-5570 |
500 mm | Non stérile |
169.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15591741
|
Buerkle™
5393-5560 |
300 mm | Non stérile |
141.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501751
|
Buerkle™
5393-5561 |
300 mm | Stérile |
163.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour les poudres à écoulement libre et les granulés à grains fins
- Perce les récipients avec un embout robuste
- L’échantillon traverse le tube intérieur ouvert directement dans un récipient ou un sac suspendu en dessous
- Quantité d’échantillons variable
- Fabriqué en salle blanche
- Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma
- Largeur nominale 14 mm
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
21 mm |
HDPE | |
Oui |