Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoLance
Utilisé pour prélever des échantillons de grande et petite quantité directement à partir de sacs. L’échantillonneur jetable à usage unique DispoLance Buerkle™ convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en version stérile ou non stérile.
Marque: Buerkle™ 5393-5560
122.99 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les poudres à écoulement libre et les granulés à grains fins
- Perce les récipients avec un embout robuste
- L’échantillon traverse le tube intérieur ouvert directement dans un récipient ou un sac suspendu en dessous
- Quantité d’échantillons variable
- Fabriqué en salle blanche
- Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma
- Largeur nominale 14 mm
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
Non stérile | |
300 mm |
HDPE | |
Oui | |
21 mm |