Learn More
BRAND™ Vérin de distribution avec bloc-vanne
Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™. Prend en charge toutes les plages de numéros de série.
126.00€ - 127.00€
Spécification
Type | Vérin de distribution |
---|---|
Comprend | Tête de soupape pour Titrette |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693987
|
BRAND™
707533 |
Burette adaptable sur flacons Titrette de 10 ml |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11663219
|
BRAND™
707537 |
Burette adaptable sur flacons Titrette de 50 ml |
127.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™
- Adapté à toutes les plages numéros de série
- *Pour les instruments de 50 ml avec des numéros de série commençant par 01-12 ET des lettres A-J, il faut commander à la fois le vérin de distribution et le tube de titration en tant que paire.
Spécification
Vérin de distribution | |
Tête de soupape pour Titrette |