Learn More
BRAND™ Vérin de distribution avec bloc-vanne
Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™. Prend en charge toutes les plages de numéros de série.
Marque:  BRAND™ 707537
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 11663219
  • 127.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™
  • Adapté à toutes les plages numéros de série
  • *Pour les instruments de 50 ml avec des numéros de série commençant par 01-12 ET des lettres A-J, il faut commander à la fois le vérin de distribution et le tube de titration en tant que paire.
Spécification
Spécification
Vérin de distribution
Tête de soupape pour Titrette
Burette adaptable sur flacons Titrette de 50 ml