Learn More
BRAND™ Distributeur à mesure inclinable avec flacon
Particulièrement bien adapté à la distribution de suspensions. Équipé d’un flacon de réservoir en verre sodocalcique de 1000 ml.
66.25€ - 98.11€
Spécification
Type de produit | Distributeur de pipettes à inclinaison supérieure |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Flacon de réserve en verre sodocalcique de 1000 ml |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10138371
|
BRAND™
43008 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10257971
|
BRAND™
43038 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10148371
|
BRAND™
43016 |
20 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10128371
|
BRAND™
43005 |
5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10399851
|
BRAND™
43028 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10064151
|
BRAND™
43020 |
25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Tête de distributeur en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Étalonnés pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Inscriptions en émail vert
- Particulièrement bien adaptés à la distribution de suspensions
- Équipés d’un flacon de réservoir en verre sodocalcique de 1000 ml doté d’un col de 29/32
Spécification
Distributeur de pipettes à inclinaison supérieure | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Flacon de réserve en verre sodocalcique de 1000 ml |