Learn More
BRAND™ Distributeur à mesure inclinable avec flacon
Particulièrement bien adapté à la distribution de suspensions. Équipé d’un flacon de réservoir en verre sodocalcique de 1000 ml.
Marque: BRAND™ 43028
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Tête de distributeur en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Étalonnés pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Inscriptions en émail vert
- Particulièrement bien adaptés à la distribution de suspensions
- Équipés d’un flacon de réservoir en verre sodocalcique de 1000 ml doté d’un col de 29/32
Spécification
Distributeur de pipettes à inclinaison supérieure | |
Verre borosilicaté | |
Flacon de réserve en verre sodocalcique de 1000 ml |
Transparent | |
50 ml |