Learn More
Cole-Parmer™ Tube de décharge Stuart™ pour distributeur adaptable sur flacon Pressmatic
Choisissez un tube de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons modèle PD10P ou PD60P Pressmatic.
50.50€ - 63.60€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12437772
|
Cole-Parmer™
99955-60 |
Distributeur adaptable sur flacon Stuart PD10P Pressmatic |
50.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447772
|
Cole-Parmer™
16223-99 |
Distributeur adaptable sur flacon Stuart PD60P Pressmatic | N/A | ||||||
Description
- Pour une utilisation avec des distributeurs adaptables sur flacons Stuart™ modèle PD10P ou PD60P Pressmatic
- Les modèles PD10P fonctionnent avec des volumes plus petits compris entre 2 et 10 ml
- Les modèles PD60P fonctionnent avec des volumes compris entre 10 et 60 ml
- Compatible avec les acides dilués, tampons, solvants polaires et solutions biologiques
Spécification
Tube de décharge |