Learn More
Cole-Parmer™ Tube de décharge Stuart™ pour distributeur adaptable sur flacon Pressmatic
Choisissez un tube de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons modèle PD10P ou PD60P Pressmatic.
Marque:  Cole-Parmer™ 99955-60
Code produit. 12437772
  • 50.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec des distributeurs adaptables sur flacons Stuart™ modèle PD10P ou PD60P Pressmatic
  • Les modèles PD10P fonctionnent avec des volumes plus petits compris entre 2 et 10 ml
  • Les modèles PD60P fonctionnent avec des volumes compris entre 10 et 60 ml
  • Compatible avec les acides dilués, tampons, solvants polaires et solutions biologiques
Spécification
Spécification
Tube de décharge
Distributeur adaptable sur flacon Stuart PD10P Pressmatic