Learn More
Corning™ Entraînement direct
Pour des ensembles de pales de 8 L, 15 L ou 36 L.
3224.08€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons d’agitation Proculture
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) du col central Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) du col central Prix Quantité et disponibilité  
11333755
Afficher les documents
Corning™
400649
120 mm
3224.08€
1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11972011
Afficher les documents
Corning™
402614
100 mm
3224.08€
1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
Description
  • Pour des ensembles de pales de 8 L, 15 L ou 36 L.
  • Utilisé dans tous les flacons d’agitation des séries 4510 et 4512.
Spécification
Spécification
Flacons d’agitation Proculture