Learn More
Corning™ Entraînement direct
Pour des ensembles de pales de 8 L, 15 L ou 36 L.
Marque:  Corning™ 400649
Code produit. 11333755
  • 3224.08€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour des ensembles de pales de 8 L, 15 L ou 36 L.
  • Utilisé dans tous les flacons d’agitation des séries 4510 et 4512.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
120 mm
Flacons d’agitation Proculture