Learn More
Buerkle™ Échantillonneur à trempage
Un échantillonneur à trempage pour l’élimination simple d’échantillons liquides, avec une excellente vue assurée par des tubes transparents.
Marque: Buerkle™ 5315-0050
46.51 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Extrémité supérieure avec vanne de reflux, extrémité inférieure avec clapet à bille
- En polypropylène transparent
- Échantillonnage toutes couches et en points possible
Spécification
Échantillonneur à immersion | |
Not Autoclavable | |
4.73 oz. | |
Transparent | |
25 mm |
Polypropylène | |
Siphon plongeant | |
140 ml | |
Pour l’élimination simple des échantillons liquides, l’échantillonnage multicouche et de points | |
Profondeur d’immersion de 50 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%