Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth avec olives en verre
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
87.72€ - 124.02€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10047770
|
Lenz Laborglasintrumente
05240201 |
NS 14/23 | 160 mm |
87.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10139600
|
Lenz Laborglasintrumente
05240301 |
NS 14/23 | 250 mm |
120.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10101621
|
Lenz Laborglasintrumente
05240303 |
NS 24/29 | 250 mm |
124.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591
- Pour la condensation des vapeurs
- Prise NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Verre Duran |