Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth avec olives en verre
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05240201
Code produit. 10047770
  • 93.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
160 mm
NS 14/23
Verre Duran