Learn More
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Code produit.: 15605470
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell
Code produit. 15605470
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Code produit. 15605470
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 41640100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Densité 1.10g/mL
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 42%, 63°F
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Nom du produit
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell >