missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfoxyde de diméthyle, ≥99 % (biologie moléculaire/certification ACS), MP Biomedicals
52.74€ - 113.42€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440522
|
MP Biomedicals
0219141880 |
100 mL |
52.74€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460522
|
MP Biomedicals
0219141891 |
1 L |
113.42€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Spécification
Dimethyl Sulfoxide | |
C2H6OS | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
Réactif ACS certifié |
67-68-5 | |
MFCD00002089 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
Méthane sulfinyl méthane | |
679 | |
78.13 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- dimethylsulphoxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dimethyl sulphoxide