Learn More
Sulfoxyde de diméthyle, ≥99 % (biologie moléculaire/certification ACS), MP Biomedicals
Code produit. 11460522
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Quantité 1 L
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids de la formule 78.13
Qualité Réactif ACS certifié