Learn More
Diméthylsulfoxyde, pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG)
56.90€ - 144.88€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15655470
|
Honeywell-Riedel-de Haen
41641-250ML |
250 mL | Bouteille en verre |
56.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15645470
|
Honeywell Riedel-de Haën
41641-1L |
1 L | Bouteille en verre |
144.88€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
méthylsulfinylméthane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
189°C | |
87°C (188.6°F) | |
1.479 | |
(CH3)2SO | |
0.42mmHg (20°C) | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.8% (GC) |
18.5°c | |
1.10g/mL | |
42% (63°F) | |
573°F | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
506008 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
méthylsulfinylméthane | |
679 | |
78.13g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-664-3