Learn More
Diméthylsulfoxyde, pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15645470
Diméthylsulfoxyde, pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15645470
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15645470
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 416411L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.5°c
Densité 1.10g/mL
Point d’ébullition 189°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 42% (63°F)
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.479
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Nom du produit
Diméthylsulfoxyde, pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ >