Learn More
Disélénure de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11394789
Disélénure de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394789
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11394789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 068119.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dimethyl diselenide is a powerful reagent used for identification of distonic radical cations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7101-31-7
Formule moléculaire C2H6Se2
Poids moléculaire (g/mol) 188.012
Numéro MDL MFCD00008254
Clé InChI VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23496
Nom IUPAC (méthyldiselanyl)méthane
SMILES C[Se][Se]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl diselenide
Densité 1.987 g/mL
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6388
Quantité 1 g
Numéro UN UN2929
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 187.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP05L052 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog Number068119.03,068119.06
Numéro de lotY26K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numéro de lotY18K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numéro de lotX29K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numéro de lotX29K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Nom du produit
Disélénure de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >