Learn More
Disélénure de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439177
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11439177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21278.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1482-82-2 | C14H14Se2 | 340.208 g/mol
Dibenzyl diselenide is used as a source of the PhSe unit in organic synthesis. It is also used to introduce PhSe groups by reaction with a variety of nucleophilic, including enolates, enol silyl ethers, Grignard reagents, organolithium reagents, alkenes and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disélénure de dibenzyle est utilisé comme source de l’unité PhSe en synthèse organique. Il est également utilisé pour introduire des groupes PhSe par réaction avec une variété de nucléophiles, y compris les énolates, les éthers de silyle énol, les réactifs de Grignard, les réactifs organolithiens, les alcènes et les amines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1482-82-2
Formule moléculaire C14H14Se2
Poids moléculaire (g/mol) 340.208
Numéro MDL MFCD00004767
Clé InChI HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
CID PubChem 95955
Nom IUPAC (benzyldisélanyl)méthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl diselenide
Point de fusion 91°C to 93°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3283
Beilstein 1877745
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 340.18
Pourcentage de pureté 95%