Learn More
Day Impex™ Flacon Dewar Dilvac™ en verre cylindrique
Flacon Dewar en verre argenté standard, fabriqué habilement en verre borosilicaté. Le flacon Dewar en verre cylindrique Day Impex™ Dilvac™ présente un vide ultra-faible pour une manipulation sûre et efficace des gaz liquéfiés, des mélanges de congélation et des échantillons.
Marque: Day Impex™ 210024
Description
- Large choix de dimensions et de capacités
- Verre borosilicaté
- Vide ultra faible
- Argenté
Spécification
200mm | |
Gaz liquéfiés, mélanges de congélation et échantillons. | |
Verre borosilicaté | |
50mm |
67mm | |
232mm | |
375 ml |