Learn More
Diisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Diisopropylamine, 99 %, C6H15N, numéro CAS-108-18-9, 2-propanamine, n-1-méthylethyle, bis-propane-2-yl amine, diisopropylamine, di-isopropylamine, diisopropyl amine, dipa, n-1-méthylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-méthyléthane, n-isopropyl-2-amine, n,n-diisopropylamine, 1 L, 04, 154
59.70€ - 133.67€
Identifiants chimiques
CAS | 108-18-9 |
---|---|
Clé InChI | UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine |
CID PubChem | 7912 |
Nom IUPAC | N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)NC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10497160
|
Thermo Scientific Acros
149460010 |
1 L |
59.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10656922
|
Thermo Scientific Acros
149460025 |
2.5 L |
133.67€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-18-9 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
7912 | |
CC(C)NC(C)C |
Spécification
Diisopropylamine | |
108-18-9 | |
Incolore | |
84.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
[(CH3)2CH]2NH | |
1158 | |
15, 3215 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
7912 | |
101.19 | |
99% |
99% | |
-61,0°C | |
0.7160g/mL | |
−17°C | |
99% | |
C6H15N | |
1.3910 to 1.3930 | |
04, 154 | |
0.716 | |
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents | |
CC(C)NC(C)C | |
101.19 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
95mbar at 20°C | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-558-5
- Diisopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.