Learn More
Diisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10656922
Diisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656922
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10656922
Marque: Thermo Scientific Acros 149460025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Diisopropylamine, 99 %, C6H15N, numéro CAS-108-18-9, 2-propanamine, n-1-méthylethyle, bis-propane-2-yl amine, diisopropylamine, di-isopropylamine, diisopropyl amine, dipa, n-1-méthylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-méthyléthane, n-isopropyl-2-amine, n,n-diisopropylamine, 1 L, 04, 154
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-18-9
Clé InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7912
Nom IUPAC N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -61.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7160g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair −17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15N
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NH
Indice de réfraction 1.3910 to 1.3930
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1158
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Poids de la formule 101.19
Tension de vapeur 95mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468285 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149460010,149460025
Numéro de lotA0466517 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number149460010,149460025
Numéro de lotA0463783 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number149460010,149460025
Numéro de lotA0462476 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number149460010,149460025
Numéro de lotA0460133 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2024 Catalog Number149460010,149460025
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >