Learn More
Gilson™ Mini incubateur numérique
Code produit. p-7184385 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante de +20°C à 60°C
Température ambiante de 5°C à 60°C
Type de bouchon:
EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16348611
Marque: Gilson™ 36110810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec le contrôle de température numérique intégré, le Digital Mini Incubator vous permet de régler avec précision la température interne de votre incubateur sans thermomètre externe. Deux modèles sont disponibles pour chauffer ou refroidir vos échantillons.
  • Le mini incubateur numérique utilise des contrôles de température numériques pour régler et surveiller la température interne de la chambre avec une précision améliorée par rapport aux thermomètres externes et aux commandes analogiques.
  • Le grand panneau LED affiche la température interne pour une révision rapide.
  • Deux modèles sont disponibles :
    • Chauffez uniquement – une plage de températures de +20°C à 60°C
    • Chauffez et refroidissez – une plage de températures de  5°C à 60°C
  • Réceptionne des flacons de 2 L dans un petit espace permettant d’économiser de la place sur la paillasse.
  • Il comprend deux étagères amovibles et dispose d’une prise universelle interne intégrée pour la connexion d’autres instruments tels que les petits agitateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Type de bouchon EU
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +20°C à 60°C
Type Incubateur avec chauffage uniquement
Précision de la température ± 0,5°C à 37°C
Poids (impériale) 15 lb
Poids (métrique) 6,5 kg
Alimentation électrique 50/60 Hz, 100/240 V
Tension 100/240 V