Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
sur devis - 3225.00€
Spécification
Type de condenseur Air-cooled
Débit 16 L/min.
Type Heating Circulator with Open Bath
Circulation externe Oui
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
17275566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17275566
5 L 330 x 180 x 395 mm 15°C to 120°C
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17235566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17235566
12 L 360 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C
2250.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17245566
18 L 540 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C
2245.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17255566
26 L 540 x 330 x 405 mm 5°C to 120°C
2370.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265566
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
17265566
38 L 730 x 333 x 450 mm 5°C to 120°C
3225.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
Description
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spécification
Spécification
Air-cooled
Heating Circulator with Open Bath
Acier inoxydable
220/240 V
16 L/min.
Oui
210 mbar
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath