Learn More
Fisherbrand™ 120 - Agitateur de température numérique à usage général avec pompe intégrée et bain en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
15°C à 120°C
5° C à 120° C
5° C à 120° C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Incorpore le contrôle intelligent de l’optimisation de la température (ICO) pour le contrôle intelligent adaptatif de la température DPI.
- Stabilité :± 0,05° C
- Écran Led à 4 chiffres clair et clair
- Une interface utilisateur simple et cohérente avec le contrôleur et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec ou sans serre-Té
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure en cas de surchauffe réglable
- Étalonnage de l’utilisateur de 2 points
- Alarme visuelle
- Pompe intégrée pour la circulation externe
- Accessoires, y compris couvercles, supports et glacières d’immersion vendus séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4,8 g |
| Capacité (métrique) | 18 l |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Puissance de refroidissement | -15° C (avec glacière d’immersion) |
| Débit | 16 l/min |
| Gamme de températures | 5° C à 120° C |
| Type | Circulateur chauffant avec bain ouvert |
| Circulation externe | Oui |
| Comprend | Bidon en acier inoxydable de 18 l |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |