Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
156.00€ - 203.00€
Spécification
Comprend | Probe and suction pad |
---|---|
Longueur (métrique) | 13.5 cm |
Matériau | Plastic |
Type de sonde | 1 m cable and suction cup |
Température max. (impériale) | 158°F |
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17873048
|
Brannan™
22/400/3 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17893098
|
Brannan™
22/400/3 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- High accuracy thermometer
- Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
- Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
- Temperature range -50 to +70°C
- 1 m cable with suction cup
- Adhesive pad for fixture to appliance
- Magnetic fixture on back of thermometer
Spécification
Probe and suction pad | |
Plastic | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F à +158°F | |
Fridge or Freezer | |
± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C | |
76 mm | |
2.6 cm |
13.5 cm | |
1 m cable and suction cup | |
+70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C | |
1 x AAA | |
0,1°C | |
LCD |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate