Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Code produit. 17893098
Click to view available options
Calibrated:
Traçabilité en 3 points
UKAS à 3 points
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17893098
Marque: Brannan™ 22/400/3 + 49/503/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy thermometer
  • Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
  • Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
  • Temperature range -50 to +70°C
  • 1 m cable with suction cup
  • Adhesive pad for fixture to appliance
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Spécification
Points d’étalonnage -40°C, 0°C, 60°C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Comprend Probe and suction pad
Longueur (métrique) 13.5 cm
Matériau Plastic
Type de sonde 1 m cable and suction cup
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) +70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated UKAS à 3 points
À utiliser avec (équipement) Fridge or Freezer
Type de batterie 1 x AAA
Précision ± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C
Subdivision 0,1°C
Immersion Length 76 mm
Affichage LCD
Largeur (métrique) 2.6 cm