Learn More
Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal
Use for measuring human and animal body temperature. Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal is electronic, waterproof, and designed with an LCD display.
Marque: Karl Hecht™ 43315010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Electronic.
- Waterproof.
- LCD display.
Spécification
CE Marked | |
Approx. 1 min. at room temperature | |
42°C | |
32°C à 42°C | |
LR 41 | |
Numérique LCD |
Suitable for oral, rectal and axillary measurement | |
Digital Clinical Thermometer with Signal | |
32°C | |
Approx. 250 hr. | |
±0,1°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal > Temp. Range: 32 to 42°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu