Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
Marque: Thermo Scientific™ 88882016
1535.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Commande au minimum d’un tambour avec l’agitateur rotatif
Description
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
- Affichage numérique de la vitesse et du temps
- Plage de vitesses : 5 – 70 tr/min
- Précision de la vitesse : ± 1 tr/min
- Angle de basculement réglable : 95°- 180°
- Capacité de charge : 5 kg
- Durée de minuterie : 0 - 9 999 min
- Tambours de taille multiple en option offrant une capacité différente de rotation des tubes
Informations sur la commande
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Prestations de service
2 ans
Spécification
5 kg | |
95 à 180° | |
100/240 V | |
CE | |
5-40°F | |
Plateforme en acier inoxydable | |
26 lb | |
Alarme sonore | |
Agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro | |
Culture cellulaire | |
20 à 85% | |
2 ans |
± 1 tr/min | |
5 à 70 tr/min | |
0,2 A | |
Prise EU, UK, CN | |
50/60 Hz | |
383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in) | |
11,8 kg | |
Contrôle numérique | |
Numérique | |
Accessoires : 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157 | |
0 à 9999 min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.