Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro
Code produit. p-9413005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17348272
Marque: Thermo Scientific™ 88882016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Commande au minimum d’un tambour avec l’agitateur rotatif
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
  • Affichage numérique de la vitesse et du temps
  • Plage de vitesses : 5 – 70 tr/min
  • Précision de la vitesse : ± 1 tr/min
  • Angle de basculement réglable : 95°- 180°
  • Capacité de charge : 5 kg
  • Durée de minuterie : 0 - 9 999 min
  • Tambours de taille multiple en option offrant une capacité différente de rotation des tubes
Informations sur la commande
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Angle d’inclinaison 95 à 180°
Vitesse de rotation 5 à 70 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Ampérage 0,2 A
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Plage de températures (impériale) 5-40°F
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in)
Poids à l’expédition (impériale) 26 lb
Poids à l’expédition (métrique) 11,8 kg
Alarmes Alarme sonore
Type de contrôleur Contrôle numérique
Modèle Agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
À utiliser avec (équipement) Accessoires : 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Plage d’humidité 20 à 85%
Plage de durée 0 à 9999 min
Garantie et services 2 ans